Learn More
2,2-Dimethylpropionyl-L-carnitine-d3 HCl (N-methyl-d3), CDN
Product Code. 30322133
Click to view available options
Quantity:
0.01 g
0.05 g
Unit Size:
0.01g
0.05g
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Product Code. 30322133
Brand: CDN CDND80970.01G
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemical Name or Material Pivaloyl-L-carnitine-D3 (N-methyl-D3) Chloride
Molecular Formula C12 D3 H21 N O4 . Cl
Quantity 0.01 g
Synonym Pivaloyl-L-carnitine-d3 chloride, Pivaloyl-L-carnitine-D3 (N-methyl-D3) Chloride, (2 R)-3-Carboxy-N,N-dimethyl-N-(methyl-d3)-2-(2,2-dimethyl-1-oxopropoxy)-1-propanaminium chloride, [(2 R)-3-Carboxy-2-(2,2-dimethylpropanoyloxy)propyl]dimethyl(methyl-d3)ammonium chloride, 2,2-Dimethylpropionyl-L-carnitine-d3 HCl (N-methyl-d3)
InChI Formula InChI=1 S/C12H23NO4.ClH/c1-12(2,3)11(16)17-9(7-10(14)15)8-13(4,5)6;/h9H,7-8H2,1-6H3;1 H/t9-;/m1./s1/i4D3;
SMILES [Cl-].[2 H]C([2 H])([2 H])[N+](C)(C)C[C@@H](CC(=O)O)OC(=O)C(C)(C)C
IUPAC Name [(2 R)-3-carboxy-2-(2,2-dimethylpropanoyloxy)propyl]-dimethyl-(trideuteriomethyl)azanium;chloride
Molecular Weight (g/mol) 284.7948
Formula Weight 284.1582 g/mol
Percent Purity 99 atom % D, min 98% Chemical Purity
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.