Learn More
Theobromine-d3 (7-methyl-d3), CDN
Product Code. 30325379
Click to view available options
Quantity:
0.005 g
0.01 g
Unit Size:
0.01g
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Product Code. 30325379
Brand: CDN CDND74490.01G
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Chemical Name or Material Theobromine-d3 (7-methyl-d3)
CAS 65566-69-0
Molecular Formula C7 D3 H5 N4 O2
Quantity 0.01 g
Synonym Theobromine D3 (7-Methyl D3), 3,7-Dihydro-3-methyl-7-(methyl-d3)-1 H-purine-2,6-dione (ACI), 1 H-Purine-2,6-dione, 3,7-dihydro-3-methyl-7-(methyl-d3)- (9 CI, ACI)
InChI Formula InChI=1 S/C7H8N4O2/c1-10-3-8-5-4(10)6(12)9-7(13)11(5)2/h3H,1-2H3,(H,9,12,13)/i1D3
SMILES [2 H]C([2 H])([2 H])n1cnc2N(C)C(=O)NC(=O)c12
IUPAC Name 3-methyl-7-(trideuteriomethyl)purine-2,6-dione
Molecular Weight (g/mol) 183.183
Formula Weight 183.084 g/mol
Percent Purity 99 atom % D, min 98% Chemical Purity
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato