missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

FAF1 Antibody, CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™

Product Code. 30143896
Change view
Click to view available options
Quantity:
0.1 mL
Conditionnement:
0.1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantity unitSize
30143896 0.1 mL 0.1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30143896 Fournisseur Novus Biologicals (Bio-Techne) Code fournisseur NBP176745CL1

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Polyclonal Antibody

FAF1 Polyclonal antibody specifically detects FAF1 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin),Immunocytochemistry/Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigen FAF1
Applications ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Classification Polyclonal
Conjugate CoraFluor 1
Formulation PBS
Gene Alias CGI-03, Fas (TNFRSF6) associated factor 1, HFAF1s, TNFRSF6-associated factor 1, UBX domain protein 3A, UBX domain-containing protein 12, UBX domain-containing protein 3A, UBXD12FLJ37524, UBXN3AhFAF1FAS-associated factor 1
Host Species Rabbit
Immunogen Antibody was raised against a 19 amino acid synthetic peptide from near the carboxy terminus of human FAF1. The immunogen is located within the last 50 amino acids of FAF1. Amino Acid Squence: STFPRRDVTQLDPNKSLLE
Purification Method Peptide affinity purified
Quantity 0.1 mL
Regulatory Status RUO
Research Discipline Apoptosis, Cancer
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 11124
Target Species Human, Mouse, Rat
Content And Storage Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Form Purified
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.