Learn More
2-Hydroxybenzoic-3,4,5,6-d4 Acid, CDN
Product Code. 30314319
Click to view available options
Quantity:
0.1 g
0.25 g
Unit Size:
0.1g
0.25g
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Product Code. 30314319
Brand: CDN CDND63220.25G
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemical Name or Material Salicylic acid-D4
CAS 78646-17-0
Molecular Formula C7 2H4 H2 O3
Quantity 0.25 g
InChI Formula InChI=1 S/C7H6O3/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10/h1-4,8 H,(H,9,10)/i1D,2 D,3 D,4 D
SMILES [2 H]c1c([2 H])c([2 H])c(C(=O)O)c(O)c1[2 H]
IUPAC Name 2,3,4,5-tetradeuterio-6-hydroxybenzoic acid
Molecular Weight (g/mol) 142.15
Formula Weight 142.0568 g/mol
Percent Purity 98 atom % D, min 98% Chemical Purity
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt