missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Dimethyl Hexanedioate-3,3,4,4-d4, CDN
Click to view available options
Quantity:
0.25 g
0.5 g
Conditionnement:
0.5g
Spécification
Spécification
| Chemical Name or Material | Hexanedioic Acid Dimethyl Ester-3,3,4,4-D4 |
| CAS | 55724-08-8 |
| Molecular Formula | C8 D4 H10 O4 |
| Quantity | 0.25 g |
| Synonym | Hexanedioic-3,3,4,4-d4 acid, dimethyl ester (9 CI), 3,3,4,4-Tetradeuterio-hexanedioic acid dimethyl ester, 1,6-Dimethyl hexanedioate-3,3,4,4-d4, Dimethyl Hexanedioate-3,3,4,4-d4, Adipic-3,3,4,4-d4 acid dimethyl ester, Hexanedioic Acid Dimethyl Ester-3,3,4,4-D4 |
| InChI Formula | InChI=1 S/C8H14O4/c1-11-7(9)5-3-4-6-8(10)12-2/h3-6H2,1-2H3/i3D2,4D2 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])(CC(=O)OC)C([2 H])([2 H])CC(=O)OC |
| IUPAC Name | dimethyl 3,3,4,4-tetradeuteriohexanedioate |
| Molecular Weight (g/mol) | 178.219 |
| Formula Weight | 178.1143 g/mol |
| Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu