Learn More
Hamilton™ 0.5 μL 7000 Series Microliter Syringe
Product Code. 17864322
Change view
Click to view available options
Needle Gauge:
25 G
26s G
32 G
Needle Point Style:
Blunt
Cone
Sharp, Bevel, Curved, Non-coring
Unit Size:
Each
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Needle Gauge Needle Point Style Unit Size
17864322 32 G Blunt Each
17874322 25 G Sharp, Bevel, Curved, Non-coring Each
17894372 25 G Blunt Each
17864202 26s G Cone Each
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Product Code. 17864322 Supplier Hamilton™ Supplier No. CAL86257
Estimated Shipment: 19-10-2026
Add to basket
Add to basket
The 7000 series syringes are modified Microliter syringes with a plunger-in-needle design.
  • The only zero-dead volume syringe available.
  • The fine gauge tungsten plunger wire extends to the tip of the needle, ensuring that all solvent is expelled, dispensing up to 0.05 μL.
Spezifikation
Autoclavable Autoclavable
Material Tungsten (Barrel)
Needle Gauge 32 G
Diameter (English) Inner 0.0041 in.
Diameter (English) Inner Needle 0.0041 in.
Diameter (Metric) Inner Needle 0.104 mm
Diameter (English) Outer Needle 0.009 in.
Diameter (English) Outer 0.308 in.
Diameter (Metric) Inner 0.104 mm
Diameter (Metric) Outer 7.82 mm
Diameter (Metric) Outer Needle 0.235 mm
Length (English) Needle 3.94 in.
Product Type Microliter Syringe
Max. Temperature (English) 239°F
Max. Temperature (Metric) 115°C
Min. Temperature (English) 50°F
Model 7000.5 KH
Min. Temperature (Metric) 10°C
Quantity 1
Volume (Metric) 0.5 μL
Length (Metric) Needle 100 mm
Needle Point Style Blunt
Connection Type Knurled Hub
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.