Learn More
1,10-Decanedicarboxylic acid, 99%
Product Code. 10560361 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Click to view available options
Quantity:
5 g
100 g
500 g
Packaging:
Glass bottle
Plastic bottle
Unit Size:
100g
500g
5g
Product Code. 10560361
Brand: Thermo Scientific Acros 111885000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 693-23-2 | C12H22O4 | 230.3 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 693-23-2
Molecular Formula C12H22O4
Molecular Weight (g/mol) 230.3
MDL Number MFCD00002735
InChI Key TVIDDXQYHWJXFK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,12-dodecanedioic acid, 1,10-decanedicarboxylic acid, decamethylenedicarboxylic acid, 1,10-dicarboxydecane, n-dodecanedioic acid, unii-978yu42q6i, dsstox_cid_7297, dsstox_rid_78394, dsstox_gsid_27297, n-dodecanedioate
PubChem CID 12736
ChEBI CHEBI:4676
IUPAC Name dodecanedioic acid
SMILES C(CCCCCC(=O)O)CCCCC(=O)O
Specifications
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Melting Point 125°C to 130°C
Color White
Boiling Point 245°C (10.0 mmHg)
Flash Point 220°C
Infrared Spectrum Authentic
Assay Percent Range 99%
Packaging Plastic bottle
Linear Formula HO2C(CH2)10CO2H
Quantity 500 g
Beilstein 02, IV, 2126
Solubility Information Solubility in water: < 0.1g/L (20 c)
Viscosity 8.4 mPa.s (140°C)
Formula Weight 230.3
Percent Purity 99%
Physical Form Pellets or Powder
Chemical Name or Material 1, 10-Decanedicarboxylic acid
Show More Show Less
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,10-Decanedicarboxylic acid
Signalwort
  • Warning
Gefahrenkategorie
  • Serious eye damage/eye irritation Category 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Causes serious eye irritation.
Sicherheitshinweis
  • P264-Wash thoroughly after handling.
  • P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
  • P305+P351+P338-IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
  • P337+P313-If eye irritation persists: Get medical advice/attention.
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt