Learn More
1-[(1RS)-2-Amino-1-(4-methoxyphenyl)ethyl]cyclohexanol Hydrochloride, Mikromol™
Beschreibung
1-[(1RS)-2-Amino-1-(4-methoxyphenyl)ethyl]cyclohexanol Hydrochloride
Spezifikation
Spezifikation
| Chemical Name or Material | 1-[(1RS)-2-Amino-1-(4-methoxyphenyl)ethyl]cyclohexanol Hydrochloride |
| CAS | 130198-05-9 |
| Analyte or Component Names | 1-[(1RS)-2-Amino-1-(4-methoxyphenyl)ethyl]cyclohexanol Hydrochloride |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Molecular Formula | C15 H23 N O2 . Cl H |
| Certifications/Compliance | ISO 17025 |
| Synonym | Venlafaxine Hydrochloride Imp. C (EP), Venlafaxine Imp. C (EP), 1-[(1RS)-2-Amino-1-(4-methoxyphenyl)ethyl]cyclohexanol Hydrochloride, Venlafaxine Hydrochloride Imp. C (EP) as Hydrochloride, Venlafaxine Hydrochloride Impurity C as Hydrochloride, Venlafaxine Impurity C as Hydrochloride |
| InChI Formula | InChI=1S/C15H23NO2.ClH/c1-18-13-7-5-12(6-8-13)14(11-16)15(17)9-3-2-4-10-15;/h5-8,14,17H,2-4,9-11,16H2,1H3;1H |
| SMILES | Cl.COc1ccc(cc1)C(CN)C2(O)CCCCC2 |
| IUPAC Name | 1-[2-amino-1-(4-methoxyphenyl)ethyl]cyclohexan-1-ol;hydrochloride |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?