Learn More
1,2,3,4,5,6-Benzenehexamine Trihydrochloride, TRC
Product Code. 30006852
Change view
Click to view available options
Quantity:
50 mg
100 mg
250 mg
Unit Size:
100mg
250mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity unitSize
30006852 50 mg 50mg
30005788 250 mg 250mg
30010077 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 30006852 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCB18990550MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 126521-82-2
Molecular Formula C6H12N6 • 3HCl
Molecular Weight (g/mol) 168.2
Synonym Hexaaminobenzene Trihydrochloride, Benzenehexamine Trihydrochloride
IUPAC Name benzene-1,2,3,4,5,6-hexaamine
SMILES NC1=C(N)C(N)=C(N)C(N)=C1N
Specifications
Analyte or Component Names 1,2,3,4,5,6-Benzenehexamine Trihydrochloride
Shipping Condition Room Temperature
InChI Formula InChI=1S/C6H12N6.3ClH/c7-1-2(8)4(10)6(12)5(11)3(1)9;;;/h7-12H2;3*1H
Solution Type Neat
Industry Type Pharmaceutical
Quantity 50 mg
Formula Weight 168.1123
Percent Purity >95%
Chemical Name or Material 1,2,3,4,5,6-Benzenehexamine Trihydrochloride
Grade HPLC
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.