Learn More
Alfa Aesar™ 1-(2-Chloro-4-methylphenyl)-3-(4-fluorophenyl)urea, 97%
Merk:  Alfa Aesar™ H62565.03
Overige gegevens : Gewicht : 0.00100kg
Aantal 1g
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 15447576
  • € 294.00 / 1 gram
Geschatte verzenddatum
bij leverancier 22-07-2019
Toevoegen aan winkelmandje
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
MFCD18175236
Specificatie
1-(2-Chloro-4-methylphenyl)-3-(4-fluorophenyl)urea
MFCD18175236
Solid
1g
278.71
97%