Learn More
Alfa Aesar™ 1-(2-Chloro-4-nitrophenyl)-4-ethylpiperazine, 97%
Merk:  Alfa Aesar™ H63773.06
Overige gegevens : Gewicht : 0.00500kg
Aantal 5g
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 15400649
  • € 359.00 / 5 gram
Geschatte verzenddatum
bij leverancier 07-02-2018
Toevoegen aan winkelmandje
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
1-(2-Chloro-4-nitrophenyl)-4-ethylpiperazine
269.73
Specificatie
1-(2-Chloro-4-nitrophenyl)-4-ethylpiperazine
Solid
269.73
5g
97%