Learn More
Alfa Aesar™ 1-(2-Chloro-6-nitrophenyl)azepane, 97%
Merk:  Alfa Aesar™ H63847.03
Overige gegevens : Gewicht : 0.00100kg Transport : UN number : 3259 Chem class : 8 Pack group : III
Aantal 1g
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 15440769
  • € 85.90 / 1 gram
Geschatte verzenddatum
bij leverancier 13-08-2019
Toevoegen aan winkelmandje
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
1-(2-Chloro-6-nitrophenyl)hexamethyleneimine
Specificatie
1-(2-Chloro-6-nitrophenyl)azepane
UN3259
254.71
97%
1g
1-(2-Chloro-6-nitrophenyl)hexamethyleneimine
Solid