Learn More
Alfa Aesar™ 1-(2-Chloro-6-nitrophenyl)homopiperazine, 96%
Merk:  Alfa Aesar™ H63703.03
Overige gegevens : CAS : 874815-01-7 Gewicht : 0.00100kg Transport : UN number : 3259 Chem class : 8 Pack group : III
Aantal 1g
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 15400539
  • € 144.00 / 1 gram
Geschatte verzenddatum
bij leverancier 16-08-2018
Toevoegen aan winkelmandje
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
1-(2-Chloro-6-nitrophenyl)homopiperazine
874815-01-7
UN3259
1-(2-Chloro-6-nitrophenyl)-1,4-diazepane
Specificatie
1-(2-Chloro-6-nitrophenyl)homopiperazine
1g
Solid
C11H14ClN3O2
1-(2-Chloro-6-nitrophenyl)-1,4-diazepane
C1CNCCN(C1)C2=C(C=CC=C2Cl)[N+](=O)[O-]
255.702
255.7
874815-01-7
96%
UN3259
DGSFYWNASDEFDR-UHFFFAOYSA-N
1-(2-chloro-6-nitrophenyl)-1,4-diazepane
18526470