Learn More
1-(2-Chloroethyl)-2-pyrrolidone, 95%, Acros Organics™
Merk:  Acros Organics 453760050
Overige gegevens : CAS : 51333-90-5 Gewicht : 0.10000kg
Aantal 5g
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 15357390
  • € 223.40 / 5 gram
Geschatte verzenddatum
bij leverancier 04-01-2019
Toevoegen aan winkelmandje
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
51333-90-5
147.602
1-2-chloroethyl pyrrolidin-2-one, 1-2-chloro-ethyl-pyrrolidin-2-one, 1-2-chloroethyl-2-pyrrolidinone, 2-pyrrolidinone, 1-2-chloroethyl, n-2-chloroethyl-2-pyrrolidone, 1-2-chloroethyl-2-pyrrolidone, n-beta-chloroethyl-pyrrolidinone, 1-2-chloroethyl-pyrrolidin-2-one, n-beta-chloroethyl-2-pyrrolidinone, n-beta-chloroethyl-2-pyrrolidinone
1-(2-chloroethyl)pyrrolidin-2-one
C6H10ClNO
CWLYHDWHNFLUEI-UHFFFAOYSA-N
3156650
C1CC(=O)N(C1)CCCl
Specificatie
1-(2-Chloroethyl)-2-pyrrolidone
Authentic
51333-90-5
1-2-chloroethyl pyrrolidin-2-one, 1-2-chloro-ethyl-pyrrolidin-2-one, 1-2-chloroethyl-2-pyrrolidinone, 2-pyrrolidinone, 1-2-chloroethyl, n-2-chloroethyl-2-pyrrolidone, 1-2-chloroethyl-2-pyrrolidone, n-beta-chloroethyl-pyrrolidinone, 1-2-chloroethyl-pyrrolidin-2-one, n-beta-chloroethyl-2-pyrrolidinone, n-beta-chloroethyl-2-pyrrolidinone
C1CC(=O)N(C1)CCCl
147.602
147.61
>110°C
5g
C6H10ClNO
CWLYHDWHNFLUEI-UHFFFAOYSA-N
1-(2-chloroethyl)pyrrolidin-2-one
3156650
≥94.0% (GC)
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
Productidentificatie
  • 1-(2-Chloroethyl)-2-pyrrolidone
Signaalwoord
  • Waarschuwing
Gevarencategorie
  • Acute toxiciteit Categorie 4
  • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
  • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
  • Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3
Gevarenaanduiding
  • H315-Veroorzaakt huidirritatie.
  • H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
  • H335-Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
  • H302-Schadelijk bij inslikken.
Veiligheidsmaatregel
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
  • P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
  • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
  • P312-Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.