Få mere at vide
1,2-Dibromoethane, 98+%, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10386080 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Quantity:
500 mL
Pakningsstørrelse:
500mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity Pakningsstørrelse
10386080 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10386080 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. D/1250/PB08
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
missing translation for 'validMainframeMsg'
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Tekniske data
CAS 106-93-4
Melting Point 9°C
Color Colorless
Boiling Point 131°C
Packaging Plastic Coated Glass bottle
Molecular Formula C2H4Br2
MDL Number 233
Quantity 500 mL
Formula Weight 187.86g/mol
Physical Form Liquid
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,2-Dibromoethane
Signalord
  • Danger
Farekategori
  • Acute toxicity Category 3
  • LONG-TERM AQUATIC HAZARD Chronic 2
  • Carcinogenicity Category 1B
  • Serious eye damage/eye irritation Category 2
  • Skin corrosion/irritation Category 2
  • Specific target organ toxicity Category 3
Faresætning
  • H350-May cause cancer.
  • H315-Causes skin irritation.
  • H319-Causes serious eye irritation.
  • H411-Toxic to aquatic life with long lasting effects.
  • H311-Toxic in contact with skin.
  • H331-Toxic if inhaled.
  • H335-May cause respiratory irritation.
  • H301-Toxic if swallowed.
Sikkerhedssætning
  • P261-Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapours/spray.
  • P273-Avoid release to the environment.
  • P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
  • P302+P352-IF ON SKIN: Wash with plenty of water/.
  • P304+P340-IF INHALED: Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing.
  • P305+P351+P338-IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
  • P308+P313-IF exposed or concerned: Get medical advice/attention.
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.