Learn More
Alfa Aesar™ 1-(2-Fluoro-4-nitrophenyl)azepane, 97%
Merk:  Alfa Aesar™ H63305.06
Overige gegevens : CAS : 250371-80-3 Gewicht : 0.00500kg Transport : UN number : 3259 Chem class : 8 Pack group : III
Aantal 5g
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 15439938
  • € 274.00 / 5 gram
Geschatte verzenddatum
bij leverancier 25-06-2019
Toevoegen aan winkelmandje
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
250371-80-3
238.262
1-2-fluoro-4-nitrophenyl azepane
1-(2-fluoro-4-nitrophenyl)azepane
C12H15FN2O2
LJVYPBVHNCEVFI-UHFFFAOYSA-N
2872204
C1CCCN(CC1)C2=C(C=C(C=C2)[N+](=O)[O-])F
Specificatie
1-(2-Fluoro-4-nitrophenyl)azepane
250371-80-3
UN3259
LJVYPBVHNCEVFI-UHFFFAOYSA-N
1-(2-fluoro-4-nitrophenyl)azepane
2872204
Solid
5g
C12H15FN2O2
1-2-fluoro-4-nitrophenyl azepane
C1CCCN(CC1)C2=C(C=C(C=C2)[N+](=O)[O-])F
238.262
238.25
97%