Learn More
Alfa Aesar™ 1-(2-Fluoro-6-nitrophenyl)piperidine, 97%
Merk:  Alfa Aesar™ H63469.06
Overige gegevens : Gewicht : 0.00500kg
Aantal 5g
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 15400189
  • € 288.00 / 5 gram
Geschatte verzenddatum
bij leverancier 12-03-2018
Toevoegen aan winkelmandje
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
1-(2-Fluoro-6-nitrophenyl)piperidine
224.23
MFCD13689258
Specificatie
1-(2-Fluoro-6-nitrophenyl)piperidine
Solid
224.23
5g
97%
MFCD13689258