Learn More
1-(3,5-Dibromo-4-hydroxyphenyl)ethanone, 98%, BLD Pharm™
Product Code. 30966672
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantity:
1 g
5 g
25 g
Unit Size:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
30966672 5 g 5g
30964697 1 g 1g
30955707 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 30966672 Supplier BLD Pharm Supplier No. BD109185g
 Restricted Item
Estimated Shipment: 27-11-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
missing translation for 'validMainframeMsg'
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Especificaciones
CAS 2887-72-1
Molecular Formula C8H6Br2O2
MDL Number MFCD00075779
Quantity 5 g
SMILES CC(C1=CC(Br)=C(O)C(Br)=C1)=O
Molecular Weight (g/mol) 293.94
Percent Purity 98%
Chemical Name or Material 1-(3,5-Dibromo-4-hydroxyphenyl)ethanone
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.