Learn More
Alfa Aesar™ 1-(3-Fluoro-2-methylphenyl)-3-(4-fluorophenyl)urea, 97%
Merk:  Alfa Aesar™ H62264.03
Overige gegevens : Gewicht : 0.00100kg
Aantal 1g
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 15447226
  • € 294.00 / 1 gram
Geschatte verzenddatum
bij leverancier 22-07-2019
Toevoegen aan winkelmandje
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
MFCD18175241
Specificatie
1-(3-Fluoro-2-methylphenyl)-3-(4-fluorophenyl)urea
MFCD18175241
Solid
1g
262.25
97%