Learn More
Alfa Aesar™ 1-(3-Methylbenzyl)piperazine, 97%
Merk:  Alfa Aesar™ H55375.03
Overige gegevens : CAS : 5321-48-2 Gewicht : 0.00100kg
Aantal 1g
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 15401598
  • € 33.90 / 1 gram
Op voorraad 1
Toevoegen aan winkelmandje
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
1-(3-Methylbenzyl)piperazine
5321-48-2
MFCD01321003
Specificatie
1-(3-Methylbenzyl)piperazine
5321-48-2
Liquid
97%
MFCD01321003
265° to 267°C
CC1=CC(=CC=C1)CN2CCNCC2
1g
79213
190.29
1.001g/mL
1.5400
C12H18N2
Colorless to yellow
VTEOTZPEMDQENX-UHFFFAOYSA-N
1-[(3-methylphenyl)methyl]piperazine
190.29