Learn More
1,4’-Bipiperidine, TRC
Product Code. 30331468
Change view
Click to view available options
Quantity:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantity unitSize
30331468 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30331468 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB3989605G
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Chemical Name or Material 4-Piperidinopiperidine
CAS 4897-50-1
Molecular Formula C10 H20 N2
Quantity 5 g
Synonym 1,4'-Bipiperidine, 1-(4-Piperidyl)piperidine, 1-(Piperidin-4-yl)piperidine, 4-(1-Piperidino)piperidine, 4-(1-Piperidinyl)piperidine, 4-Piperidinopiperidine, [1,4']Bipiperidinyl
InChI Formula InChI=1S/C10H20N2/c1-2-8-12(9-3-1)10-4-6-11-7-5-10/h10-11H,1-9H2
SMILES C1CCN(CC1)C2CCNCC2
IUPAC Name 1-piperidin-4-ylpiperidine
Molecular Weight (g/mol) 168.279
Formula Weight 168.1626