Learn More
Alfa Aesar™ 1-(4-Bromo-2-chlorophenyl)-3-(4-fluorophenyl)urea, 97%
Merk:  Alfa Aesar™ H62714.03
Overige gegevens : Gewicht : 0.00100kg
Aantal 1g
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 15447766
  • € 294.00 / 1 gram
Geschatte verzenddatum
bij leverancier 19-04-2019
Toevoegen aan winkelmandje
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
MFCD07029641
Specificatie
1-(4-Bromo-2-chlorophenyl)-3-(4-fluorophenyl)urea
MFCD07029641
Solid
1g
343.58
97%