Learn More
Alfa Aesar™ 1-(4-Chloro-2-nitrophenyl)piperidine, 97%
Merk:  Alfa Aesar™ H63732.03
Overige gegevens : CAS : 33784-44-0 Gewicht : 0.00100kg
Aantal 1g
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 15400579
  • € 89.90 / 1 gram
Geschatte verzenddatum
bij leverancier 04-07-2018
Toevoegen aan winkelmandje
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
1-(4-Chloro-2-nitrophenyl)piperidine
33784-44-0
240.69
203001
Specificatie
1-(4-Chloro-2-nitrophenyl)piperidine
33784-44-0
97%
203001
1g
Solid
240.69