Learn More
Alfa Aesar™ 1-(4-Chloro-2-nitrophenyl)pyrrolidine, 97%
Merk:  Alfa Aesar™ H63558.03
Overige gegevens : CAS : 41173-36-8 Gewicht : 0.00100kg
Aantal 1g
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 15400319
  • € 89.90 / 1 gram
Geschatte verzenddatum
bij leverancier 07-02-2018
Toevoegen aan winkelmandje
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
1-(4-Chloro-2-nitrophenyl)pyrrolidine
41173-36-8
226.66
915044
Specificatie
1-(4-Chloro-2-nitrophenyl)pyrrolidine
41173-36-8
97%
915044
1g
Solid
226.66