Learn More
Alfa Aesar™ 1-[4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl]-3-(3,4-difluorophenyl)urea, 97%
Merk:  Alfa Aesar™ H65995.03
Overige gegevens : Gewicht : 0.00100kg
Aantal 1g
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 15400087
  • € 245.00 / 1 gram
Geschatte verzenddatum
bij leverancier 03-01-2018
Toevoegen aan winkelmandje
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
1-[4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl]-3-(3,4-difluorophenyl)urea
350.67
MFCD27975852
Specificatie
1-[4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl]-3-(3,4-difluorophenyl)urea
Solid
350.67
1g
97%
MFCD27975852