Learn More
1,4-Cyclohexanedione bis(ethylene acetal), 99%
Codice prodotto. 11485676
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
10 g
50 g
250 g
missing translation for 'unitSize':
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantity missing translation for 'unitSize'
11485676 10 g 10g
11495676 50 g 50g
11405686 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 missing translation for 'options'
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 11485676 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific Alfa Aesar missing translation for 'supplierNo' B20784.09
 Restricted Item
In Stock
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Request Bulk or Custom Format
missing translation for 'validMainframeMsg'
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
CAS: 183-97-1 | C10H16O4 | 200.234 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 183-97-1
Molecular Formula C10H16O4
Molecular Weight (g/mol) 200.234
MDL Number MFCD00010851
InChI Key YSMVSEYPOBXSOK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,4-cyclohexanedione bis ethylene ketal, 1,4,9,12-tetraoxadispiro 4.2.4.2 tetradecane, 1,4-cyclohexanedione bis ethylene acetal, 1,4,9,12-tetraoxadispiro 4,2,4,2 tetradecane, 1,4-cyclohexanedione bis ethyleneketal, 1,4,9,12-tetraoxadispiro 4.2.4^ 8 .2^ 5 tetradecane, 1,4,9,12-tetraoxadispiro 4.2.4?.2? tetradecane, maybridge1_006651, 1,4-cyclohexanedione ethyleneketal
PubChem CID 135986
IUPAC Name 1,4,9,12-tetraoxadispiro[4.2.4^{8}.2^{5}]tetradecane
SMILES C1CC2(CCC13OCCO3)OCCO2
Specifica
Melting Point 79°C to 80°C
Boiling Point 75°C to 85°C (0.5 mmHg)
Quantity 10 g
Formula Weight 200.23
Percent Purity 99%
Chemical Name or Material 1,4-Cyclohexanedione bis(ethylene acetal)
RUO – Research Use Only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.