Learn More
1,4-Dioxane, ACS, ≥99.0%, Honeywell Riedel-de Haën™
Description
ACS GENERAL USE SOLVENTS
- value priced solution for applications such as preparative-scale HPLC, cleaning and organic synthesis
- suitable for less demanding applications such as routine isocratic HPLC
- variations and decrease issues traceable to solvent contamination
- all solvents are tested to meet ACS general use specifications
Specifications
Specifications
| Melting Point | 12°C |
| Density | 1.034g/mL at 25°C |
| Quantity | 4 L |
| Explosion Limit | 0.22 |
| Ignition Point | 356°C |
| Odor | Aromatic |
| Packaging | Aluminum Bottle |
| Physical Form | Liquid |
| Vapor Pressure | 27mmHg (20°C), 40mmHg (25°C) |
| UN Number | UN1165 |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?