Learn More
Alfa Aesar™ 1-(4-Fluorophenyl)-3-(4-methylbenzyl)urea, 97%
Merk:  Alfa Aesar™ H62501.06
Overige gegevens : Gewicht : 0.00500kg
Aantal 5g
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 15439028
  • € 1174.00 / 5 gram
Geschatte verzenddatum
bij leverancier 19-06-2019
Toevoegen aan winkelmandje
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
MFCD03551356
Specificatie
1-(4-Fluorophenyl)-3-(4-methylbenzyl)urea
MFCD03551356
Solid
5g
258.29
97%