Learn More
Alfa Aesar™ 1-(4-Nitrophenyl)homopiperazine, 97%
Merk:  Alfa Aesar™ H63914.03
Overige gegevens : CAS : 214124-83-1 Gewicht : 0.00100kg Transport : UN number : 3259 Chem class : 8 Pack group : III
Aantal 1g
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 15400879
  • € 147.00 / 1 gram
Geschatte verzenddatum
bij leverancier 16-08-2018
Toevoegen aan winkelmandje
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
1-(4-Nitrophenyl)homopiperazine
214124-83-1
UN3259
1-(4-Nitrophenyl)-1,4-diazepane
Specificatie
1-(4-Nitrophenyl)homopiperazine
214124-83-1
97%
UN3259
1-(4-Nitrophenyl)-1,4-diazepane
C1CNCCN(C1)C2=CC=C(C=C2)[N+](=O)[O-]
5055950
221.26
Solid
C11H15N3O2
1g
LIQIZDGKPDHEPC-UHFFFAOYSA-N
221.26