Learn More
Alfa Aesar™ 1-(4-Nitrophenyl)pyrrolidine, 97%
Merk:  Alfa Aesar™ H63958.06
Overige gegevens : CAS : 10220-22-1 Gewicht : 0.00500kg
Aantal 5g
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 15400959
  • € 294.00 / 5 gram
Geschatte verzenddatum
bij leverancier 22-10-2018
Toevoegen aan winkelmandje
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
10220-22-1
192.218
IXQSJUBRGIJRCV-UHFFFAOYSA-N
1-(4-nitrophenyl)pyrrolidine
C10H12N2O2
MFCD00020819
352305
C1CCN(C1)C2=CC=C(C=C2)[N+](=O)[O-]
Specificatie
1-(4-Nitrophenyl)pyrrolidine
97%
MFCD00020819
IXQSJUBRGIJRCV-UHFFFAOYSA-N
1-(4-nitrophenyl)pyrrolidine
352305
Solid
10220-22-1
C10H12N2O2
5g
C1CCN(C1)C2=CC=C(C=C2)[N+](=O)[O-]
192.218
192.21