Learn More
1-(4-tert-Butylbenzyl)piperazine, 97%, Thermo Scientific™
Product Code. 15471538
Click to view available options
Quantity:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek
1g
25g
5g
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Produktkode 15471538
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Alfa Aesar H55320.03
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 956-61-6
Molecular Formula C15H24N2
Molecular Weight (g/mol) 232.37
MDL Number MFCD00082594
InChI Key UQLCETYSARZZSR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-4-tert-butylbenzyl piperazine, 1-4-tert-butyl benzyl piperazine, 1-4-tert-butylphenyl methyl piperazine, piperazine, 1-4-1,1-dimethylethyl phenyl methyl, 4-tert-butyl phenyl methyl piperazine, 1-4-t-butylbenzyl piperazine, 1-4-tert-butyl-benzyl-piperazine
PubChem CID 2735657
IUPAC Name 1-[(4-tert-butylphenyl)methyl]piperazine
SMILES CC(C)(C)C1=CC=C(CN2CCNCC2)C=C1
Tekniske data
Melting Point 52°C to 55°C
Color White to Yellow
Quantity 1 g
Sensitivity Air Sensitive
Formula Weight 232.37
Percent Purity 97%
Physical Form Solid
Chemical Name or Material 1-(4-tert-Butylbenzyl)piperazine
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.