Learn More
Alfa Aesar™ 1,5-Naphthyridine, ≥97%
Merk:  Alfa Aesar™ H64484.MD
Overige gegevens : CAS : 254-79-5 Gewicht : 0.00025kg
Aantal 250mg
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 15401719
  • € 58.70 / 250 mg
Op voorraad 1
Toevoegen aan winkelmandje
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
1,5-Naphthyridine
254-79-5
MFCD00039727
109350
Specificatie
1,5-Naphthyridine
254-79-5
≥97%
C8H6N2
MFCD00039727
Off-white
VMLKTERJLVWEJJ-UHFFFAOYSA-N
130.15
CHEBI:36625
130.15
Solid
1.25g/mL
69° to 75°C
109350
250mg
C1=CC2=C(C=CC=N2)N=C1
136070