Learn More
1,6-Dibromonaphthalen-2-ol, 97%, BLD Pharm™
Product Code. 30783519
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantity:
5 g
10 g
25 g
100 g
500 g
Unit Size:
100g
10g
25g
500g
5g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
30783519 10 g 10g
30781989 500 g 500g
30777518 5 g 5g
30768576 100 g 100g
30774766 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Product Code. 30783519 Supplier BLD Pharm Supplier No. BD1249510g
 Restricted Item
Estimated Shipment: 25-11-2026
Add to basket
Aggiungi al carrello
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Specifica
CAS 16239-18-2
Molecular Formula C10H6Br2O
MDL Number MFCD00003870
Quantity 10 g
SMILES OC1=CC=C2C=C(Br)C=CC2=C1Br
Molecular Weight (g/mol) 301.96
Percent Purity 97%
Chemical Name or Material 1,6-Dibromonaphthalen-2-ol
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.