Learn More
1,8-Naphthalic anhydride, 97%
Codice prodotto. p-170829 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantity:
100 g
500 g
2.5 kg
Dimensione della confezione:
100g
2.5kg
500g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 10466940
Marca: Thermo Scientific Acros 128141000
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
CAS: 81-84-5 | C12H6O3 | 198.18 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 81-84-5
Molecular Formula C12H6O3
Molecular Weight (g/mol) 198.18
MDL Number MFCD00006925
InChI Key GRSMWKLPSNHDHA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,8-naphthalic anhydride, benzo de isochromene-1,3-dione, naphthalic anhydride, protect, naphthalic acid anhydride, 1,8-naphthalic acid anhydride, pakarli, protect agrochemical, 1h,3h-naphtho 1,8-cd pyran-1,3-dione, 1h,3h-benzo de isochromene-1,3-dione
PubChem CID 6693
ChEBI CHEBI:82246
IUPAC Name 3-oxatricyclo[7.3.1.0⁵,¹³]trideca-1(13),5,7,9,11-pentaene-2,4-dione
SMILES O=C1OC(=O)C2=C3C(C=CC=C13)=CC=C2
Specifica
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Melting Point >269.0°C
Color Beige to Brown
Flash Point 272°C
Loss on Drying 0.5% max.
Infrared Spectrum Authentic
Assay Percent Range 97%
Packaging Plastic bottle
Quantity 100 g
Beilstein 17, 521
Fieser 01,713
Solubility Information Solubility in water: insoluble. Other solubilities: slightly soluble in ethanol,soluble in acetic acid
Formula Weight 198.18
Percent Purity 97%
Physical Form Powder
Chemical Name or Material 1, 8-Naphthalic anhydride, 97%
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1,8-Naphthalic anhydride
Avvertenza
  • Warning
Categoria di pericolo
  • Serious eye damage/eye irritation Category 2
  • Respiratory sensitiser Category 1
Indicazioni di pericolo
  • H317-May cause an allergic skin reaction.
  • H319-Causes serious eye irritation.
Consigli di prudenza
  • P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
  • P302+P352-IF ON SKIN: Wash with plenty of water/.
  • P333+P313-If skin irritation or rash occurs: Get medical advice/attention.
  • P337+P313-If eye irritation persists: Get medical advice/attention.
RUO – Research Use Only
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato