Learn More
Alfa Aesar™ 1-Benzhydrylazetidine-3-carbonitrile, 97%
Merk:  Alfa Aesar™ H64647.14
Overige gegevens : CAS : 36476-86-5 Gewicht : 0.02500kg Transport : UN number : 3439 Chem class : 6.1 Pack group : III
Aantal 25g
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 15401939
  • € 257.00 / 25 gram
Geschatte verzenddatum
bij leverancier 16-08-2018
Toevoegen aan winkelmandje
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
1-Benzhydrylazetidine-3-carbonitrile
MFCD00158910
482511
36476-86-5
UN3439
1-Benzhydrylazetane-3-carbonitrile; 1-(Diphenylmethyl)azetidine-3-carbonitrile
Specificatie
1-Benzhydrylazetidine-3-carbonitrile
36476-86-5
97%
MFCD00158910
482511
IXMOEAHDRKNAAG-UHFFFAOYSA-N
248.329
150° to 153°C
248.33
Solid
C17H16N2
UN3439
1-Benzhydrylazetane-3-carbonitrile; 1-(Diphenylmethyl)azetidine-3-carbonitrile
C1C(CN1C(C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3)C#N
2779290
25g