Learn More
1-Benzyl-4-piperidinol, TRC
Product Code. 30347458
Click to view available options
Quantity:
25 g
missing translation for 'unitSize'
25g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 30347458
missing translation for 'mfr': Toronto Research Chemicals TRCB28861525G
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Chemical Name or Material 1-Benzyl-4-piperidinol
CAS 4727-72-4
Molecular Formula C12H17NO
Quantity 25 g
Synonym 1-(Phenylmethyl)-4-piperidinol, 4-Hydroxy-1-benzylpiperidine, 4-Hydroxy-N-benzylpiperidine, N-Benzyl-4-hydroxypiperidine, NSC 72991, 1-(Phenylmethyl)-4-piperidin-ol
InChI Formula InChI=1S/C12H17NO/c14-12-6-8-13(9-7-12)10-11-4-2-1-3-5-11/h1-5,12,14H,6-10H2
SMILES OC1CCN(Cc2ccccc2)CC1
IUPAC Name 1-benzylpiperidin-4-ol
Molecular Weight (g/mol) 191.27
Formula Weight 191.131