Learn More
Alfa Aesar™ 1-Benzyl-5-cyanoindole, 97%
Merk:  Alfa Aesar™ H63188.06
Overige gegevens : CAS : 80531-13-1 Gewicht : 0.00500kg Transport : UN number : 3439 Chem class : 6.1 Pack group : III
Aantal 5g
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 15439748
  • € 348.00 / 5 gram
Geschatte verzenddatum
bij leverancier 21-08-2019
Toevoegen aan winkelmandje
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
80531-13-1
232.286
XZCSETGZSGBGCI-UHFFFAOYSA-N
16114683
C1=CC=C(C=C1)CN2C=CC3=C2C=CC(=C3)C#N
C16H12N2
MFCD15200964
1-benzyl-1h-indole-5-carbonitrile, 1h-indole-5-carbonitrile, 1-phenylmethyl
1-benzylindole-5-carbonitrile
Specificatie
1-Benzyl-5-cyanoindole
5g
C16H12N2
UN3439
1-benzyl-1h-indole-5-carbonitrile, 1h-indole-5-carbonitrile, 1-phenylmethyl
C1=CC=C(C=C1)CN2C=CC3=C2C=CC(=C3)C#N
232.286
232.28
97%
White to Brown
80531-13-1
MFCD15200964
6209162
XZCSETGZSGBGCI-UHFFFAOYSA-N
1-benzylindole-5-carbonitrile
16114683
Solid
Video's
SDS Documentatie