Learn More
Alfa Aesar™ 1-Benzylindole, 97%
Merk:  Alfa Aesar™ H63414.03
Overige gegevens : CAS : 3377-71-7 Gewicht : 0.00100kg
Aantal 1g
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 15400099
  • € 71.90 / 1 gram
Op voorraad 2
Toevoegen aan winkelmandje
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
1-Benzylindole
3377-71-7
MFCD00015884
148884
Specificatie
1-Benzylindole
3377-71-7
Solid
1g
MFCD00015884
NJZQOCCEDXRQJM-UHFFFAOYSA-N
207.276
207.27
Off-white to yellow
97%
C15H13N
148884
C1=CC=C(C=C1)CN2C=CC3=CC=CC=C32
96913