Learn More
Alfa Aesar™ 1-(Benzyloxycarbonyl)pyrrolidine-3-carboxylic acid, 97%
Merk:  Alfa Aesar™ H64728.06
Overige gegevens : CAS : 188527-21-1 Gewicht : 0.00500kg
Aantal 5g
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 15439116
  • € 196.00 / 5 gram
Geschatte verzenddatum
bij leverancier 13-08-2019
Toevoegen aan winkelmandje
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
188527-21-1
249.266
JSASVUTVTRNJHA-UHFFFAOYSA-N
18538483
C1CN(CC1C(=O)O)C(=O)OCC2=CC=CC=C2
C13H15NO4
MFCD02179036
1-n-cbz-pyrrolidine-3-carboxylic acid, n-cbz-pyrrolidine-3-carboxylic acid, 1-benzyloxycarbonyl pyrrolidine-3-carboxylic acid, 1-benzyloxy carbonyl pyrrolidine-3-carboxylic acid, 1-benzyloxy carbonyl pyrrolidine-3-carboxylic acid, 1-cbz-pyrrolidine-3-carboxylic acid, 1-n-cbz-beta-proline, 1-n-cbz-belta-proline, 1-cbz-3-pyrrolidinecarboxylic acid, 3-carboxy-1-cbz-pyrrolidine
1-phenylmethoxycarbonylpyrrolidine-3-carboxylic acid
Specificatie
1-(Benzyloxycarbonyl)pyrrolidine-3-carboxylic acid
188527-21-1
MFCD02179036
1-n-cbz-pyrrolidine-3-carboxylic acid, n-cbz-pyrrolidine-3-carboxylic acid, 1-benzyloxycarbonyl pyrrolidine-3-carboxylic acid, 1-benzyloxy carbonyl pyrrolidine-3-carboxylic acid, 1-benzyloxy carbonyl pyrrolidine-3-carboxylic acid, 1-cbz-pyrrolidine-3-carboxylic acid, 1-n-cbz-beta-proline, 1-n-cbz-belta-proline, 1-cbz-3-pyrrolidinecarboxylic acid, 3-carboxy-1-cbz-pyrrolidine
C1CN(CC1C(=O)O)C(=O)OCC2=CC=CC=C2
249.266
249.27
97%
5g
C13H15NO4
13268300
JSASVUTVTRNJHA-UHFFFAOYSA-N
1-phenylmethoxycarbonylpyrrolidine-3-carboxylic acid
18538483
Solid