Learn More
Alfa Aesar™ 1-Boc-2,6-diazaspiro[3.3]heptane hemioxalate, 97%
Merk:  Alfa Aesar™ H63763.03
Overige gegevens : CAS : 1041026-71-4 Gewicht : 0.00100kg
Aantal 1g
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 15400629
  • € 647.00 / 1 gram
Geschatte verzenddatum
bij leverancier 02-08-2018
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
Applications
It is employed as a intermediate for pharmaceutical.
Solubility
Slightly soluble in water.
Notes
Store in cool. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Store away from oxidizing agent.
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
1-Boc-2,6-diazaspiro[3.3]heptane hemioxalate
1041026-71-4
MFCD12404932
tert-Butyl 2,6-diazaspiro[3.3]heptane-2-carboxylate hemioxalate
Specificatie
1-Boc-2,6-diazaspiro[3.3]heptane hemioxalate
1041026-71-4
97%
MFCD12404932
tert-Butyl 2,6-diazaspiro[3.3]heptane-2-carboxylate hemioxalate
CC(C)(C)OC(=O)N1CC2(C1)CNC2.CC(C)(C)OC(=O)N1CC2(C1)CNC2.C(=O)(C(=O)O)O
486.566
441.54
Solid
C22H38N4O8
1g
PYRAMVPOMDHTNX-UHFFFAOYSA-N
tert-butyl 2,6-diazaspiro[3.3]heptane-2-carboxylate;oxalic acid
50902214