Learn More
Alfa Aesar™ 1-Boc-4-(2-chloro-4-nitrophenyl)piperazine, 97%
Merk:  Alfa Aesar™ H63407.03
Overige gegevens : CAS : 193902-80-6 Gewicht : 0.00100kg
Aantal 1g
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 15400089
  • € 89.90 / 1 gram
Geschatte verzenddatum
bij leverancier 03-01-2018
Toevoegen aan winkelmandje
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
1-Boc-4-(2-chloro-4-nitrophenyl)piperazine
341.79
tert-Butyl 4-(2-chloro-4-nitrophenyl)-piperazine-1-carboxylate; 4-(2-Chloro-4-nitrophenyl)-piperazine-1-carboxylic acid tert-butyl ester
193902-80-6
10018753
Specificatie
1-Boc-4-(2-chloro-4-nitrophenyl)piperazine
Solid
341.79
10018753
193902-80-6
97%
1g
tert-Butyl 4-(2-chloro-4-nitrophenyl)-piperazine-1-carboxylate; 4-(2-Chloro-4-nitrophenyl)-piperazine-1-carboxylic acid tert-butyl ester