Learn More
Alfa Aesar™ 1-Boc-4-(2-Fluoro-4-nitrophenyl)piperazine, 97%
Merk:  Alfa Aesar™ H63340.06
Overige gegevens : CAS : 154590-34-8 Gewicht : 0.00500kg
Aantal 5g
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 15439988
  • € 342.00 / 5 gram
Geschatte verzenddatum
bij leverancier 25-06-2019
Toevoegen aan winkelmandje
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
154590-34-8
325.34
YOLVWCABLVHASL-UHFFFAOYSA-N
16203508
CC(C)(C)OC(=O)N1CCN(CC1)C2=C(C=C(C=C2)[N+](=O)[O-])F
C15H20FN3O4
MFCD08443959
tert-butyl 4-2-fluoro-4-nitrophenyl piperazine-1-carboxylate, tert-butyl 4-2-fluoro-4-nitrophenyl tetrahydro-1 2h-pyrazinecarboxylate, butylfluoronitrophenyltetrahydropyrazinecarboxylate, 1-boc-4-2-fluoro-4-nitrophenyl piperazine, 1-tert-butoxycarbonyl-4-2-fluoro-4-nitrophenyl piperazine, 3-fluoro-4-4-tert-butoxycarbonyl piperazin-1-yl nitrobenzene, tert-butyl4-2-fluoro-4-nitrophenyl piperazine-1-carboxylate, 4-2-fluoro-4-nitro-phenyl-piperazine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, 4-2-fluoro-4-nitro-phenyl piperazine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, 4-2-fluoro-4-nitrophenyl piperazine-1-carboxylic acid tert-butyl ester
tert-butyl 4-(2-fluoro-4-nitrophenyl)piperazine-1-carboxylate
Specificatie
1-Boc-4-(2-Fluoro-4-nitrophenyl)piperazine
154590-34-8
MFCD08443959
YOLVWCABLVHASL-UHFFFAOYSA-N
tert-butyl 4-(2-fluoro-4-nitrophenyl)piperazine-1-carboxylate
16203508
Solid
5g
C15H20FN3O4
tert-butyl 4-2-fluoro-4-nitrophenyl piperazine-1-carboxylate, tert-butyl 4-2-fluoro-4-nitrophenyl tetrahydro-1 2h-pyrazinecarboxylate, butylfluoronitrophenyltetrahydropyrazinecarboxylate, 1-boc-4-2-fluoro-4-nitrophenyl piperazine, 1-tert-butoxycarbonyl-4-2-fluoro-4-nitrophenyl piperazine, 3-fluoro-4-4-tert-butoxycarbonyl piperazin-1-yl nitrobenzene, tert-butyl4-2-fluoro-4-nitrophenyl piperazine-1-carboxylate, 4-2-fluoro-4-nitro-phenyl-piperazine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, 4-2-fluoro-4-nitro-phenyl piperazine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, 4-2-fluoro-4-nitrophenyl piperazine-1-carboxylic acid tert-butyl ester
CC(C)(C)OC(=O)N1CCN(CC1)C2=C(C=C(C=C2)[N+](=O)[O-])F
325.34
325.34
97%