Learn More
Alfa Aesar™ 1-Boc-4-(4-nitrophenyl)piperazine, 97%
Merk:  Alfa Aesar™ H63615.03
Overige gegevens : CAS : 182618-86-6 Gewicht : 0.00100kg
Aantal 1g
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 15400409
  • € 71.90 / 1 gram
Geschatte verzenddatum
bij leverancier 18-10-2018
Toevoegen aan winkelmandje
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
182618-86-6
307.35
MGYCIJUTYLUYJM-UHFFFAOYSA-N
3380696
CC(C)(C)OC(=O)N1CCN(CC1)C2=CC=C(C=C2)[N+](=O)[O-]
C15H21N3O4
MFCD02187326
tert-Butyl 4-(4-nitrophenyl)piperazine-1-carboxylate; 4-(4-Nitrophenyl)piperazine-1-carboxylic acid tert-butyl ester
tert-butyl 4-(4-nitrophenyl)piperazine-1-carboxylate
Specificatie
1-Boc-4-(4-nitrophenyl)piperazine
97%
MFCD02187326
1g
CC(C)(C)OC(=O)N1CCN(CC1)C2=CC=C(C=C2)[N+](=O)[O-]
307.35
307.34
182618-86-6
C15H21N3O4
tert-Butyl 4-(4-nitrophenyl)piperazine-1-carboxylate; 4-(4-Nitrophenyl)piperazine-1-carboxylic acid tert-butyl ester
MGYCIJUTYLUYJM-UHFFFAOYSA-N
tert-butyl 4-(4-nitrophenyl)piperazine-1-carboxylate
3380696
Solid