Learn More
Alfa Aesar™ 1-Boc-5-nitroindole, 97%
Merk:  Alfa Aesar™ H63394.MD
Overige gegevens : CAS : 166104-19-4 Gewicht : 0.00025kg
Aantal 250mg
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 15440069
  • € 47.00 / 250 mg
Geschatte verzenddatum
bij leverancier 19-06-2019
Toevoegen aan winkelmandje
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
166104-19-4
262.265
GSHXPDVMVVLYLH-UHFFFAOYSA-N
11680504
CC(C)(C)OC(=O)N1C=CC2=C1C=CC(=C2)[N+](=O)[O-]
C13H14N2O4
MFCD09953094
tert-butyl 5-nitro-1h-indole-1-carboxylate, 1-boc-5-nitro-1h-indole, pubchem16753, tert-butyl 5-nitro-indole-1-carboxylate, tert-butyl-5-nitro-1h-indole-1-carboxylate, 5-nitro-1-indolecarboxylic acid tert-butyl ester, 5-nitro-indole-1-carboxylic acid tert-butyl ester, 5-nitro-1h-indole-1-carboxylic acid tert-butyl ester, 1h-indole-1-carboxylicacid,5-nitro-,1,1-dimethylethyl ester
tert-butyl 5-nitroindole-1-carboxylate
Specificatie
1-Boc-5-nitroindole
166104-19-4
MFCD09953094
tert-butyl 5-nitro-1h-indole-1-carboxylate, 1-boc-5-nitro-1h-indole, pubchem16753, tert-butyl 5-nitro-indole-1-carboxylate, tert-butyl-5-nitro-1h-indole-1-carboxylate, 5-nitro-1-indolecarboxylic acid tert-butyl ester, 5-nitro-indole-1-carboxylic acid tert-butyl ester, 5-nitro-1h-indole-1-carboxylic acid tert-butyl ester, 1h-indole-1-carboxylicacid,5-nitro-,1,1-dimethylethyl ester
CC(C)(C)OC(=O)N1C=CC2=C1C=CC(=C2)[N+](=O)[O-]
262.265
262.26
97%
250mg
C13H14N2O4
10344204
GSHXPDVMVVLYLH-UHFFFAOYSA-N
tert-butyl 5-nitroindole-1-carboxylate
11680504
Solid