Learn More
Alfa Aesar™ 1-Boc-indoline-7-carboxylic acid, 97%
Merk:  Alfa Aesar™ H63883.MD
Overige gegevens : CAS : 143262-20-8 Gewicht : 0.00025kg Transport : UN number : 3077 Chem class : 9 Pack group : III
Aantal 250mg
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 15400839
  • € 23.90 / 250 mg
Geschatte verzenddatum
bij leverancier 18-10-2018
Toevoegen aan winkelmandje
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
143262-20-8
263.293
SUAMIYWLXFROHE-UHFFFAOYSA-N
1-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonyl]-2,3-dihydroindole-7-carboxylic acid
C14H17NO4
MFCD04973983
14977845
CC(C)(C)OC(=O)N1CCC2=CC=CC(=C21)C(=O)O
Specificatie
1-Boc-indoline-7-carboxylic acid
97%
MFCD04973983
182°C (decomposition)
250mg
CC(C)(C)OC(=O)N1CCC2=CC=CC(=C21)C(=O)O
Light Sensitive
14977845
Solid
143262-20-8
C14H17NO4
UN3077
Yellow
SUAMIYWLXFROHE-UHFFFAOYSA-N
1-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonyl]-2,3-dihydroindole-7-carboxylic acid
263.293
263.29