Learn More
Alfa Aesar™ 1-Boc-pyrrole-2-boronic acid pinacol ester, 98%
Merk:  Alfa Aesar™ H64171.03
Overige gegevens : CAS : 1072944-98-9 Gewicht : 0.00100kg
Aantal 1g
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 15401259
  • € 60.20 / 1 gram
Geschatte verzenddatum
bij leverancier 03-08-2018
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
Applications
It is used as a pharmaceutical intermediate.
Solubility
Slightly soluble in water.
Notes
Store away from oxidizing agents. Keep the container tightly closed and place it in a cool, dry and well ventilated condition.
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
1-Boc-pyrrole-2-boronic acid pinacol ester
1072944-98-9
MFCD11504960
tert-Butyl 2-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyrrole-1-carboxylate
Specificatie
1-Boc-pyrrole-2-boronic acid pinacol ester
1072944-98-9
98%
MFCD11504960
1g
B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC=CN2C(=O)OC(C)(C)C
293.17
293.17
Solid
C15H24BNO4
tert-Butyl 2-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyrrole-1-carboxylate
DZQURIUJAGTAFW-UHFFFAOYSA-N
tert-butyl 2-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyrrole-1-carboxylate
46739108