Learn More
1-Bromo-2-methylpropane-d9, CDN
Product Code. 30320789
Click to view available options
Quantity:
0.25 g
0.5 g
Conditionnement:
0.25g
0.5g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit. 30320789
Marque: CDN CDND59270.25G
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Chemical Name or Material 1-Bromo-2-methylpropane-D9
CAS 1080497-35-3
Molecular Formula C4 D9 Br
Quantity 0.25 g
Synonym Propane-1,1,1,2,3,3,3-d7, 2-(bromomethyl-d2)- (ACI), 2-(Bromomethyl-d2)propane-1,1,1,2,3,3,3-d7 (ACI), 1-Bromo-1,1,2,3,3,3-hexadeuterio-2-(trideuteriomethyl)propane, 1-Bromo-2-methylpropane-d9, Isobutyl-d9 bromide, 1-Bromo-2-methylpropane-D9
InChI Formula InChI=1 S/C4H9Br/c1-4(2)3-5/h4H,3H2,1-2H3/i1D3,2D3,3D2,4 D
SMILES [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])(C([2 H])([2 H])[2 H])C([2 H])([2 H])Br
IUPAC Name 1-bromo-1,1,2,3,3,3-hexadeuterio-2-(trideuteriomethyl)propane
Molecular Weight (g/mol) 146.0737
Formula Weight 145.0453 g/mol
Percent Purity 98 atom % D, min 97% Chemical Purity