Learn More
1-Bromo-3,4-difluorobenzene, 98%, ACROS Organics™
Merk: Acros Organics 233190010
Overige gegevens : CAS : 348-61-8 Gewicht : 0.05100kg Transport : UN number : 1993 Chem class : 3 Pack group : III
Aantal | 1g |
---|---|
Verpakking | Glass bottle |
Chemische identificatiekenmerken
348-61-8 | |
193 | |
YMQPKONILWWJQG-UHFFFAOYSA-N | |
67675 | |
C1=CC(=C(C=C1Br)F)F |
C6H3BrF2 | |
MFCD00000304 | |
1-bromo-3,4-difluorobenzene, 3,4-difluorobromobenzene, benzene, 4-bromo-1,2-difluoro, 3,4-difluorobromebenzene, 4-bromo-1,2-difluoro-benzene, 3,4-difluoro-1-bromobenzene, paragos 390209, fr bf de, pubchem2303, 3,4-difluorophenylbromide | |
4-bromo-1,2-difluorobenzene |
Specificatie
1-Bromo-3, 4-difluorobenzene | |
33°C | |
Glass bottle | |
1.707 | |
Colorless to Yellow | |
1g | |
348-61-8 | |
100.0 | |
C6H3BrF2 | |
MFCD00000304 | |
Solubility in water: insoluble | |
C1=CC(=C(C=C1Br)F)F | |
193 | |
193 | |
98% |
1.7070g/mL | |
Authentic | |
1.5040 to 1.506 | |
150°C to 151°C | |
-4°C | |
98% | |
97.5 | |
97.5% min. (GC) | |
BrC6H3F2 | |
1-bromo-3,4-difluorobenzene, 3,4-difluorobromobenzene, benzene, 4-bromo-1,2-difluoro, 3,4-difluorobromebenzene, 4-bromo-1,2-difluoro-benzene, 3,4-difluoro-1-bromobenzene, paragos 390209, fr bf de, pubchem2303, 3,4-difluorophenylbromide | |
YMQPKONILWWJQG-UHFFFAOYSA-N | |
4-bromo-1,2-difluorobenzene | |
67675 | |
Liquid |
Veiligheid en behandeling
- 1-Bromo-3,4-difluorobenzene
Signaalwoord
- Waarschuwing
Gevarencategorie
- Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
- Ontvlambare vloeistof Categorie 3
- Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
- Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3
Gevarenaanduiding
- H315-Veroorzaakt huidirritatie.
- H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
- H335-Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
- H226-Ontvlambare vloeistof en damp.
Veiligheidsmaatregel
- P210-Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
- P261-Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
- P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
- P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.