Learn More
Alfa Aesar™ 1-(Cyclopropylcarbonyl)piperazine, 97%
Merk:  Alfa Aesar™ H55219.03
Overige gegevens : CAS : 59878-57-8 Gewicht : 0.00100kg
Aantal 1g
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 15401398
  • € 71.30 / 1 gram
Geschatte verzenddatum
bij leverancier 02-08-2018
Toevoegen aan winkelmandje
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
1-(Cyclopropylcarbonyl)piperazine
59878-57-8
MFCD06369645
Specificatie
1-(Cyclopropylcarbonyl)piperazine
154.21
Colorless to pale brown
59878-57-8
97%
C8H14N2O
KIALFUYSJAAJSU-UHFFFAOYSA-N
154.213
1.087g/mL
120°C (15mmHg)
1g
Liquid
1.5240
MFCD06369645
C1CC1C(=O)N2CCNCC2
2064235