Learn More
Alfa Aesar™ 1-(Methylsulfonyl)piperazine, 97%
Merk:  Alfa Aesar™ H63870.14
Overige gegevens : CAS : 55276-43-2 Gewicht : 0.02500kg
Aantal 25g
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 15400819
  • € 135.00 / 25 gram
Op voorraad 1
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
Applications
1-(Methylsulfonyl)piperazine is employed as a intermediate for pharmaceutical and chemical research.
Solubility
Slightly soluble in water.
Notes
Store in cool, dry place in tightly closed container. With adequate ventilation. Store away from oxidizing agent.
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
1-(Methylsulfonyl)piperazine
55276-43-2
MFCD02153225
Specificatie
1-(Methylsulfonyl)piperazine
25g
Solid
C5H12N2O2S
ZZAKLGGGMWORRT-UHFFFAOYSA-N
164.223
164.23
55276-43-2
97%
MFCD02153225
CS(=O)(=O)N1CCNCC1
709161